Learn More
Isotiocianato de alilo, 94 %, estabilizado con 0,01 % de alfa-tocoferol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-52117
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57-06-7
MFCD00004822
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
5971
CHEBI:73224
3-isotiocianatoprop-1-eno
C=CCN=C=S
This item is not returnable. View return policy
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
57-06-7
MFCD00004822
ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoel
5971
CHEBI:73224
3-isotiocianatoprop-1-eno
C=CCN=C=S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Allyl isothiocyanate
Nombre de nota 94%
% mín. CAS 92.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -80.0°C
Color Blanco
Densidad 1.0175g/mL
Punto de ebullición 151.0°C to 153.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H5NS
Fórmula lineal H2C=CHCH2NCS
Índice de refracción 1.5290 to 1.5310
Cantidad 5 g
Beilstein 04, 214
Índice Merck 15, 286
Gravedad específica 1.0175
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: ethanol of 65 vol%- 1:20 v/v,diethylphthalate - in all proportions,paraffin oil 65 cp- in all proportions,1,2-propanediol - 1:5 v/v,soluble in ether,acetone,benzene,cs2
Estabilizante 0.01% alpha-tocopherol
Peso molecular (g/mol) 99.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.15
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Polvo cristalino fino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Allyl isothiocyanate, stabilized
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.