Learn More
Thermo Scientific Chemicals holo-trans-Retinol, 95 %
Catalog Number 10443635
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
68-26-8
C20H30O
286.459
MFCD00001552
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
445354
CHEBI:17336
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
68-26-8
C20H30O
286.459
MFCD00001552
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
445354
CHEBI:17336
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
El retinol todo-trans, vitamina A, retinol, número de CAS 68-26-8, es una vitamina soluble en grasa que une los receptores retinoides dentro de las células.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El todo-trans-retinol, conocido comúnmente como vitamina A, es un nutriente esencial soluble en grasa
• El todo-trans-retinol participa en la señalización de hormonas a través de los receptores retinoides
• Es un importante regulador de la división celular y la apoptosis
• La deficiencia puede llevar a trastornos de la visión, óseos, inmunológicos y dermatológicos
Aplicaciones
• Adecuado para la investigación sobre diferenciación celular, desarrollo embrionario, inmunología y más
• Calidad de laboratorio, para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material all-trans-Retinol
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 06, III, 2787
Índice Merck 15, 10211
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.46
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Polvo y aconglomerados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • all-trans-Retinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.