Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Conector de todas las posiciones
Connect rods and/or clamps to your frame or build a custom lab frame with this All Position Connector with Adjustable Angle and Plane.
Marca:  Cole-Parmer™ Essentials 08041-16
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Código de producto. 11707118
  • 73.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Use with 1/2 in. (12.7 mm) diameter frame rods.
  • Connectors and holders do not include rods; order separately.
  • Versatile enough for changing applications allows for rods to be connected at any angle in any plane.
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Zinc niquelado
Las aplicaciones permiten conectar varillas en cualquier ángulo en cualquier plano
19 mm
177,8 mm
0.75 in.
Soporte de varilla
Varilla
0.7 in.
7 in.
19,05 mm