Learn More
Palintest™ Kit de pruebas de alcalinidad M (Alkaphot M)
Marca:  Palintest™ PM250
Detalles adicionales : CAS : 124-04-9 Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11923597
  • 54.86€ / 0.50 ml
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
50
De 0 a 500 mg/l
Kit de pruebas de alcalinidad M (Alkaphot M)
50/Paq.
50 pruebas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Alkaphot M tablets
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.