Learn More
Invitrogen™ Human ALK, GST Tag Recombinant Protein
Anaplastic Lymphoma Receptor Tyrosine Kinase (ALK) belongs to the insulin receptor superfamily.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Alias de gen CD246, NBLST3
Familia Quinasa ALK Kinase Family
Especie Human
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión Baculovirus
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11543597
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV3867
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
15418583
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7396B
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
10188492
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4185
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ALK is vital for brain development. Mutations, rearrangements, and amplifications in the ALK gene have been found in tumors, including anaplastic large cell lymphoma, neurblastoma, and non-small cell lung cancer. Chromosomal rearrangement is the most common genetic alteration.
Especificaciones
Especificaciones
CD246, NBLST3
Human
Baculovirus
ALK Kinase Family
Recombinant
Videos