missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALK [L1196M] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
Human ALK L1196M, internal fragment, amino acids L1066-S1437 (as in NCBI/Protein entry NP_004295.2), L1196M mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation |
---|---|
Formulación | 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol |
Peso molecular | 70.5kDa |
Requisitos de almacenamiento | Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. |
Longitud de la proteína | aa 1066-1437 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15438833
|
Invitrogen
PV6166 |
10μg |
492.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15448833
|
Invitrogen
PV6167 |
100μg |
1678.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15458833
|
Invitrogen
PV6168 |
1mg |
7490.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
- Protocols available for simple use and optimized performance
- Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation | |
70.5kDa | |
aa 1066-1437 | |
Recombinant |
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol | |
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag, His Tag |