Learn More
ALK [F1174L] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
Human ALK F1174L, internal fragment, amino acids L1066-S1437 (as in NCBI/Protein entry NP_004295.2), F1174L mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formulación 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Peso molecular 70.4kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Longitud de la proteína aa 1066-1437
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15408833
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV6160
10μg
492.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
15418833
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV6161
100μg
1678.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15428833
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
PV6162
1mg
7490.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
70.4kDa
aa 1066-1437
Recombinant
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
GST Tag, His Tag