Learn More
ALK [C1156Y] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
Human ALK C1156Y, internal fragment, amino acids L1066-S1437 (as in NCBI/Protein entry NP_004295.2), C1156Y mutation, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
362.00€ - 5530.00€
Especificaciones
Especie del huésped Human
Protein Tag GST Tag, His Tag
Recombinant Yes
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15478823 Ver documentos Invitrogen
PV6157
10μg 362.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
15488823 Ver documentos Invitrogen
PV6158
100μg 1238.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
15498823 Ver documentos Invitrogen
PV6159
1mg 5530.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Especificaciones
Especificaciones
Human
GST Tag, His Tag
Yes