Learn More
Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid, 85%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120135
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
3952-78-1
C19H15NO8
385.328
MFCD00001202
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid
65132
CHEBI:53088
2-2[carboximetil-[(3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantracen- -il)metil]aminoácido acético
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
3952-78-1
C19H15NO8
385.328
MFCD00001202
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid
65132
CHEBI:53088
2-2[carboximetil-[(3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantracen- -il)metil]aminoácido acético
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
for the determination of fluorine, ∼85%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid
Punto de fusión 185°C
Color Amarillo
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2190028
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.32g/mol
Porcentaje de pureza 85%