Learn More
Molecular Probes™ Gránulos de látex de amina alifática, 2 % p/v, 2 μm
Gránulos de látex de amina alifática, 2 % p/v, 2 μm
Marca:  Molecular Probes™ A37366
286.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 11594087
  • 429.00€ / 15 ml
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las microesferas (también llamadas partículas de látex o partículas de látex) son partículas esféricas en el rango de tamaño coloidal formadas a partir de un polímero amorfo como el poliestireno. Debido a la forma en que las cadenas de poliestireno se organizan en las partículas, la superficie es extremadamente hidrófoba, lo que las convierte en una opción ideal para la adsorción de materiales como las proteínas.
Este látex de aminas alifáticas presenta una alta densidad de grupos de aminas unidos al extremo de un brazo separador alifático de seis átomos de carbono. Este producto se puede utilizar para el acoplamiento covalente de proteínas. La ubicación de la amina en el extremo del brazo separador minimiza las dificultades con la conformación y repulsión estérica, gracias a la mayor libertad de rotación del grupo. Además, los brazos espaciadores mejoran la cinética de las reacciones de aglutinación en látex. Los grupos de aminas con carga positiva estabilizan las partículas en condiciones de pH bajo a neutro. Se debe evitar su uso bajo condiciones de pH alto.
Microesferas disponibles en diversos tamaños y funcionalidades de superficie
  • 25 tamaños disponibles de 0,02 micrómetros a 16 micrómetros
  • 20 superficies diferentes: conjugación preparada para prácticamente cualquier material
  • Sin surfactantes: ultralimpios
  • Diversas cantidades: de mililitros a cantidades de 500litros
    Principales aplicaciones de las microesferas
  • Calibración del instrumento (citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS)
  • Análisis de flujo (microfluidos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire)
  • Marcadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular)
  • Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Más información
    Lea una descripción técnica general de las microesferas con información sobre los gránulos microesferas de alta actividad, las microesferas súperactivas, microesferas especializadas y consulte los protocolos de acoplamiento de microesferas en la página de aplicación de microesferas de látex sin surfactantes IDC.
    Un producto de microesfera a su medida
    Si no encuentra la microesfera que necesita en nuestra lista de existencias, crearemos una microesfera personalizada para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    0,02 p/v
    Gránulos de látex de amina alifática, 15 ml, 2 % concentración de p/v, tamaño de partículas de 2 μm, blanco, forma de suspensión, medio de agua desionizada, gránulos de látex superactivos, temperatura ambiente, temperatura de almacenamiento de 2 a 8 °C, ideales para la adsorción de materiales
    Calibración de instrumentos (citometría de flujo, microscopía, HTS, HCS), Análisis de flujo (microfluidos, flujo sanguíneo, flujo de agua y flujo de aire), Marcadores de biología celular (diferenciación celular y rastreo celular), Inmunoensayos (pruebas de aglutinación, ELISA, captura de partículas y reactivos de contraste)
    Suspensión
    17 A2/NH2 (Grupo amino), 97 A2/COOH (Grupo carboxilo)
    15 ml
    Amina alifática
    2 μm
    De 2 °C a 8 °C
    Blanco
    Poliestireno
    1 unidad
    1,055 g/cm3 a 20 °C
    1,591 a 20 °C
    15 ml
    2 μm