Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorio para molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug™, manos de mortero redondeadas, 9,52 mm de diámetro
For use with Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill (AA42627KT)
44.10€ - 125.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,375 in
Diámetro exterior (métrico) 9,52mm
Tipo de producto Mano de mortero redondeada
Para utilizar con (equipo) Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA42627KT)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Descripción del artículo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción del artículo Precio Cantidad y disponibilidad  
11396119
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
042631.KN
Cantidad: 100/paquete
125.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11386119
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042631.KM
Cantidad: 25/paquete
44.10€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
0,375 in
9,52mm
Mano de mortero redondeada
Molino de mezcla/molienda Wig-L-Bug (AA42627KT)