Learn More
Thermo Scientific Chemicals Accesorios Wig-L-Bug™
For use with Digital Wig-L-Bug Mixing/Grinding Mill
21.30€ - 142.00€
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (imperial) | Cantidad | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15456505
|
Thermo Scientific™
042628.KM |
1 pies | 25/Paq. | Vial de poliestireno |
48.30€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11405280
|
Thermo Scientific™
044530.KM |
2 pies | 25/Paq. | Vial de poliestireno |
43.40€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11415280
|
Thermo Scientific Chemicals
044530.KN |
2 pies | 100/Paq. | Vial de poliestireno |
142.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15446505
|
Thermo Scientific™
042628.KJ |
1 pies | 5/Paq. | Vial de poliestireno |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15402007
|
Thermo Scientific™
044531.KT |
Each | Vial Adapter |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 1 ft. long x 0.5 in. dia.
- Polystyrene vial with polyethylene slip-on cap; 2 ft. long x 0.5 in. dia.
- Adapter for 2 in. long, 0.5 in. diameter vials
RUO - Para uso exclusivo en investigación