Learn More
Thermo Scientific Alfa Aesar Al-23 Crucible, Tammann,Height x OD x ID (mm), 190 x 16 x 12,Volume (ml), 22,Tammann #, Ia 1piece
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 033057.KF
Al-23 Crucible, Tammann,Height x OD x ID (mm), 190 x 16 x 12,Volume (ml), 22,Tammann #, Ia 1piece
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15453545