Learn More
Sapphire Substrate 50.8mm dia x 0.432mm thick, EPI polished one side, C-axis, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 045019.KU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15453925
  • 954.00€ / paquete de 5
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Sapphire substrate, HEMCOR single crystal
5 Each
EPI polished one side
50.8mm
50.8mm dia. x 0.432mm thick
0.432mm
Videos
SDS Documentos