Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 3.5mm
88.20€ - 954.00€
Especificaciones
Tipo de producto Esfera de zafiro
Diámetro (métrico) 3,5mm
Grado Grado 25
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15461757
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042060.KJ
5 piezas
88.20€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11395999
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042060.KM
25 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11306009
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042060.KN
100 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Esfera de zafiro
3,5mm
Grado 25