Learn More
Alfa Aesar™ Amberlite™ IRA-67, Ion Exchange Resin
Marca:  Alfa Aesar™ 042253.A1
Detalles adicionales : CAS : 80747-90-6 Peso : 1.00000kg
Cantidad. 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309917
  • 115.00€ / 1 Kg
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
80747-90-6
Styrene-DVB
MFCD01864001
Especificaciones
Amberlite IRA-200C(Na)
80747-90-6
Odorless
MFCD01864001
1kg
Ion Exchange Resin
Amber beads
Styrene-DVB
1.1-1.4g/cm3
Beads