Learn More
Alfa Aesar™ ™4'-Bromo-3'-fluoroacetanilida Alfa Aesar, 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ B25531.09
Detalles adicionales : CAS : 351-30-4 Peso : 0.01000kg
Cantidad 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11441070
  • 43.90€ / 10 g
En stock, listo para ser enviado: 1
351-30-4
232.052
GAQUWJRFYLETKX-UHFFFAOYSA-N
2773316
CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
C8H7BrFNO
MFCD00672937
n-4-bromo-3-fluorophenyl acetamide, 4'-bromo-3'-fluoroacetanilide, 4-bromo-3-fluoroacetanilide, 4-bromo-3'-fluoroacetanilide, acetamide, n-4-bromo-3-fluorophenyl, acmc-1cs5g, acetamide,n-4-bromo-3-fluorophenyl, n-4-bromanyl-3-fluoranyl-phenyl ethanamide
N-(4-bromo-3-fluorofenil)acetamida
Especificaciones
4'-Bromo-3'-fluoroacetanilide
10g
C8H7BrFNO
n-4-bromo-3-fluorophenyl acetamide, 4'-bromo-3'-fluoroacetanilide, 4-bromo-3-fluoroacetanilide, 4-bromo-3'-fluoroacetanilide, acetamide, n-4-bromo-3-fluorophenyl, acmc-1cs5g, acetamide,n-4-bromo-3-fluorophenyl, n-4-bromanyl-3-fluoranyl-phenyl ethanamide
CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)Br)F
232.052
232.05
149°C to 152°C
351-30-4
MFCD00672937
GAQUWJRFYLETKX-UHFFFAOYSA-N
N-(4-bromo-3-fluorofenil)acetamida
2773316
≥98%
Videos
SDS Documentos