Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Presenta el anticuerpo conjugado IgG de cabra anti-conejo, combinado con poli-HRP. El kit de tiramida Alexa Fluor™ 488 SuperBoost™ combina el brillo de los colorantes AlexaFluor con una alta amplificación de la señal de la reacción de etiquetado de la tiramida mediada por el poli-HRP
312.00€ - 604.00€
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 594
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Línea de productos SuperBoost™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15681892
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
B40925
Kit de tiramida Suficiente para 150 portaobjetos
604.00€
paquete de 150
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15641902
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
B40944
Kit SuperBoost Tyramide Suficiente para 50 portaobjetos
312.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La amplificación de la señal de la tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de elementos diana de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
  • Alta sensibilidad para la detección de dianas de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
  • Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
  • Adecuado para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
  • Requiere de 10 a 100 veces menos cantidad de anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Ventajas:
  • Mejora de la señal con tiramidas Alexa Fluor: Utiliza las tiramidas Alexa Fluor, que reaccionan con HRP para depositar en última instancia el colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en las proteínas circundantes y otras moléculas similares
  • Mejora de poli-HRP: Varias enzimas HRP se conjugan con polímeros cortos, mejorando varias veces la señal sobre los sistemas HRP regulares
  • Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
  • Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
  • Estable durante 6 meses tras la recepción
Especificaciones
Especificaciones
Alexa Fluor 594
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
SuperBoost™
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.