Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 568 Hydrazide, for microinjection
Hidrazida Alexa Fluor™ 568, para microinyección
Marca:  Molecular Probes™ A10441
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10524783
  • 470.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
La hidrazida Alexa Fluor™ 568 es útil como trazador de células y como tinte reactivo para etiquetar aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas. Esta versión se ofrece como una solución lista para usar que se disuelve en una solución de KCl de 200 mM y se esteriliza con filtro.
Alexa Fluor™ 568 es un colorante fluorescente rojo brillante. El tinte Alexa Fluor™ 568, empleado para la generación estable de señales para la adquisición de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 568 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).
Información detallada acerca de esta hidracida Alexa Fluor™:
  • Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 568
  • Grupo reactivo: hidracida
  • Reactividad: aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas
  • Ex/Em del conjugado: 576/599 nm
  • Coeficiente de extinción: 86.000 cm-1 m-1
  • Tintes espectralmente similares: Rojo de rodamina
  • Peso molecular: 730,74
    Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
    Las hidroxilaminas y las hidrozidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, impermeabilizantes de membrana y con fijación de aldehídos que exhiben fluorescencia brillante y mayor fotoestabilidad que las células derivadas de otros fluoróforos espectralmente similares. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Está diseñado para cargarse en las células por microinyección o infusión de la pipeta de parche. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
    Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
    Las hidroxilaminas y las hidracidas Alexa Fluor™ son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación y cetonas pueden ser introducidas en polisacáridos y glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede utilizar para oxidar los residuos de galactosa terminal de las glucoproteínas a los aldehídos.
    Hidrazida frente a hidroxilamina
    Los derivados de la hidrazina reaccionan con cetonas y aldehídos para producir hidracinas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas para producir oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas con respecto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con el borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad del enlace.
    Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
    Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ para adaptarse a su material inicial y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids (Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos), sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
    Personalizaremos el conjugado que desee
    Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Productos relacionados
    DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
  • Especificaciones
    Especificaciones
    125 µl
    Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
    Temperatura ambiente
    Alexa Fluor™ 568
    Alexa Fluor™
    576 nm
    Hidracida
    Ácido carboxílico, cetona, aldehído
    Amina, hidrazida
    Colorantes Alexa Fluor
    599 nm