missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALDH3A2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ALDH3A2
Concentración 0.28 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16814104
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15090-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16804104
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
15090-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Aldh3A2 is a member of the aldehyde dehydrogenase superfamily, a group of NAD(P)(+)-dependent enzymes that catalyze the oxidation of a wide spectrum of aliphatic and aromatic aldehydes. Aldehyde dehydrogenase enzymes are thought to play a major role in the detoxification of aldehydes generated by alcohol metabolism and lipid peroxidation. Aldh3A2 catalyzes the oxidation of long-chain aliphatic aldehydes to fatty acids. Mutations in the Aldh3A2 gene cause Sjogren-Larrson syndrome, an inherited neurocutaneous disorder. Patients with this disorder display ichthyosis, mental retardation and spastic diplegia. The pathogenesis of the cutaneous and neurological symptoms is thought to result from abnormal lipid accumulation in the membranes of skin and brain, the formation of aldehyde Schiff base adducts with amine-containing lipids or proteins, or defective eicosanoid metabolism.
Especificaciones

Especificaciones

ALDH3A2
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P30839, P47740, P51648
11671, 224, 65183
ALDH3A2 Fusion Protein Ag1687
Primary
-20°C
ALDH3A2
0.28 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Aldehyde dehydrogenase 10, ALDH10, ALDH3A2, FALDH, Fatty aldehyde dehydrogenase, SLS
Aldh3a2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications