Learn More
Invitrogen™ Human ALDH3A1 Synthetic Peptide
Synthetic Peptide
Marca:  Invitrogen™ PEP0722
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15398930
  • 130.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Aldh3A1 Synthetic Peptide, PEP-0722, from Invitrogen.
This peptide corresponds to 13 amino acids near the carboxy terminus of human Aldh3A1.PEP-0722 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-20602.
Especificaciones
Especificaciones
218
purified
Human ALDH3A1
-20°C
Liquid
Blocking Assay, Control
No
Peptide
RUO - research use only
Human
P30838
200 μg/mL
Synthetic Peptide
PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
ALDH3A1
0.02% sodium azide
50 μg
PBS