Learn More
Steris™ Solución de alcohol, septiol, estéril, filtrado a Steris de 0,22 micras
Código de producto. 12719155
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Esterilidad unitSize
12719155 Estéril paquete de 12
1 options
Código de producto. 12719155 Proveedor Steris™ N.º de proveedor 6248Y4EC
La solución de alcohol estéril Septihol™ se ha irradiado con rayos gamma para esterilizarla y es una solución de evaporación rápida diseñada para su uso en salas limpias y otros entornos críticos para eliminar residuos de superficies duras.
  • Solución de alcohol estéril lista para su uso, elimina los errores en la preparación de la dilución
  • Irradiado con rayos gamma; SAL 10-6
  • Elimina los residuos orgánicos e inorgánicos de superficies duras y no porosas
  • Sin estabilizadores ni desnaturalizantes, se evapora rápidamente
  • Ideal para la eliminación de residuos de procesos y para la descontaminación rutinaria de guantes
  • Sin enjuague
  • Permite un uso de alta frecuencia en la mayoría de las superficies
  • Reduce los niveles de partículas
  • Admite la garantía de calidad y el control de calidad
  • Filtrado a 0,22 μ
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solución de limpieza
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Concentración 70% (v/v) USP Alcohol isopropílico/30% (v/v) USP Agua purificada
Tipo de recipiente Frasco de plástico
Descripción Solución de alcohol estéril
filtradas por Con filtro
Para utilizar con (aplicación) Solución de evaporación rápida diseñada para su uso en salas blancas y otros entornos críticos para eliminar residuos de superficies duras.
Envase Botella de plástico, caja de cartón
Cantidad 473 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Alcohol solution, Septihol,sterile, filtered
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, isopropanol, methanol