missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcohol Dehydrogenase, yeast, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15825078
Click to view available options
Cantidad:
400 kU
75 kU
Envase:
Plastic bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9031-72-5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
9031-72-5
Concentración ≥300 U/mg
pH 8.8
Envase Plastic bottle
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Fuente Yeast
Cantidad 75 kU
Tipo de producto Alcohol Dehydrogenase
Formulario Lyophilized Powder

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'