Learn More
Thermo Scientific Chemicals Albúmina bovina/fracción V, para bioquímica, pH 7,0
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La albúmina, el suero bovino (BSA) está disponible como un polvo liofilizado sin proteasa que puede almacenarse de forma estable a 2 a 8 °C
- Se compone de 583 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 66,5 kDa
Aplicaciones
- BSA se utiliza como un estándar de proteínas en ensayos de cuantificación, como el ensayo de proteínas Bradford
- Se utiliza para estabilizar enzimas en digestiones de restricción en experimentos de biología molecular
- Es un agente bloqueante en inmunoblots, lo que aumenta la relación señal-ruido al quitarse las reacciones inmunoquímicas no específicas
- BSA es un agente nutritivo y se utiliza como suplemento en medios de cultivo celular y microbiano
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Albumine Bovine/Fraction V |
Color | Beige amarillento |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96.0% to 100.0% (protein [F:6.22]) on dry substance; 98% to 100% (Albumin, 7% solution [by cellulose acetate electrophoresis]) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 10 g |
Forma física | Polvo |