Learn More
MP Biomedicals™ Albumin, Human, Fraction V Protease, HRP, and AP Free, 10g
Marca:  MP Biomedicals™ 08823002
Detalles adicionales : CAS : 70024-90-7 Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11494256
  • 674.16€ / 10 g
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
1mg/mL
Human Albumin Fraction V
10g
Powder
Immunoassay, Mammalian Cell Culture
6.8
2° to 8°C