missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Albite, naturally occurring mineral, grains, ≈0.06 to 0.19 in., Alfa Aesar™

Used in Ceramic tiles, white ware, glazes, glass, porcelain enamel frits, ceramics, filler, welding electrodes, and abrasives .

Marca:  Alfa Aesar 042641.14

Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg

Cantidad. 25g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11315357

  • 297.00€ / 25 g


En stock 1
Añadir a la cesta

Especificación

Identificadores de productos químicos

NaAlSi3O8
MFCD00243144
Soda Spar

Especificación

Albite
25g
MFCD00243144
262.23
Plastic bottle
NaAlSi3O8
Soda Spar
Videos
SDS