Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad de Alaska
Ofrece una comodidad excepcional y la puntera de acero protege frente a los objetos que caen.La suela Easy Twist proporciona un agarre firme.
Marca: Emma Safety Footwear MM30254643
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Estructura en nobuck engrasado
- Suela GripForce™ Easy Twist
- Tiras reflectantes 3M™
- El tratamiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver proporciona unos pies más secos y frescos.
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Alaska | |
Nobuck engrasado |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |