Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de éster etílico de β-alanina, 98 %
Catalog Number 10432855
129.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4244-84-2
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00012909
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
458475
etil 3-aminopropanoato;clorhidrato
Cl.CCOC(=O)CCN
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
4244-84-2
C5H12ClNO2
153.61
MFCD00012909
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl beta-alaninate hydrochloride, h-beta-ala-oet.hcl, h-b-ala-oet hcl, h-beta-ala-oet hcl, h-?-ala-oet.hcl, b-alanine ethyl ester hydrochloride, ethyl 3-aminopropionate hydrochloride, beta-alanine ethyl ester hcl
458475
etil 3-aminopropanoato;clorhidrato
Cl.CCOC(=O)CCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material β-Alanine ethyleester hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal HNCHCHCOCH5·HCl
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 97.5 to 102.5% (Separat. Techn, GC ≥98.5%)
Cantidad 50 g
Forma física Polvo cristalino