Learn More
Tubo de Al-24, cerrado en un extremo, D.E.: 24 mm, D.I.: 18 mm, Thermo Scientific Chemicals
213.00€ - 438.00€
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11372868
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.DR
200 mm
244.00€
200 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
11362868
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.DW
300 mm
250.00€
300 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
11322868
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.DM
100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11332868
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.EH
600 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11312868
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.EM
800 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11342868
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.EO
1000 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos