Learn More
Tubo de Al-23, cerrado en un extremo, D.E.: 30 mm, D.I.: 25 mm, Thermo Scientific Chemicals
61.40€ - 423.00€
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11352808
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DM
100 mm
335.00€
100 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
11342808
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DW
300 mm
315.00€
300 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11332808
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.EH
600 mm
408.00€
600 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
11322808
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DR
200 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11302808
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.EM
800 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos