Learn More
Tubo de Al-23, abierto en ambos extremos (paredes delgadas), D. E.: 8 mm, D. I.: 7 mm, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 031708.DR
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11378247
  • 58.60€ / 200 mm
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Al-23 Tube
Both ends open (Thin walls)
200 mm
Tubo, ambos extremos abiertos (pared delgada), D.E.: 8 mm, D.I.: 7 mm