Learn More
Tubo de Al-23 , abierto en ambos extremos (paredes finas), D.E.: 6 mm, D.I.: 5 mm, Thermo Scientific Chemicals
en la oferta - 62.89€
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11318247
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.DM
100 mm
35.10€
100 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
11308247
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.DR
200 mm
53.30€
200 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
11388237
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.DW
300 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15451237
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.Q@
400 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos