Learn More
Tubo de Al-23 , abierto en ambos extremos (paredes finas), D.E.: 10 mm, D.I.: 9 mm, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 031709.DM
22.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11338257
  • 33.10€ / 100 mm
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Al-23 Tube
Both ends open (Thin walls)
100 mm