Learn More
Tubo redondo de Al-23 multiorificio, D. E.: 1,2mm, dos orificios de 0,3mm, Thermo Scientific Chemicals
14.27€ - 84.00€
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11388467
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DT
250 mm
38.70€
250 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 23-04-2024
para ver el stock
15411267
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.Q@
400 mm
84.00€
400 mm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
11378467
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DM
100 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11398467
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DW
300 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11308477
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
032565.DR
200 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos