Learn More
Abnova™ AK3L1 (Human) Recombinant Protein
Human AK3L1 full-length ORF ( AAH16180, 1 a.a. - 223 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000205-P01.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101421
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MASKLLRAVILGPPGSGKGTVCQRIAQNFGLQHLSSGHFLRENIKASTEVGEMAKQYIEKSLLVPDHVITRLMMSELENRRGQHWLLDGFPRTLGQAEALDKICEVDLVISLNIPFETLKDRLSRRWIHPPSGRVYNLDFNPPHVHGIDDVTGEPLVQQEDDKPEAVAARLRQYKDVAKPVIELYKSRGVLHQFSGTETNKIWPYVYTLFSNKITPIQSKEAY
Especificaciones
Especificaciones
AAH16180
adenylate kinase 3-like 1
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AK3L1
GST
205
Wheat germ expression system
10 μg
AK3, AK4, MGC166959
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer