Learn More
Abnova™ AK2 Recombinant Protein
Human AK2 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
335.00€ - 508.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
---|---|
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecular | 52.03 |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16181411
|
Abnova™
H00000204-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16191411
|
Abnova™
H00000204-P01.25UG |
25μg |
508.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Adenylate kinases are involved in regulating the adenine nucleotide composition within a cell by catalyzing the reversible transfer of phosphate groups among adenine nucleotides. Three isozymes of adenylate kinase, namely 1, 2, and 3, have been identified in vertebrates; this gene encodes isozyme 2. Expression of these isozymes is tissue-specific and developmentally regulated. Isozyme 2 is localized in the mitochondrial intermembrane space and may play a role in apoptosis. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.
- Theoretical MW (kDa): 52.03
- Preparation method: In vitro wheat germ expression system
- Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
- Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MAPSVPAAEPEYPKGIRAVLLGPPGAGKGTQAPRLAENFCVCHLATGDMLRAMVASGSELGKKLKATMDAGKLVSDEMVVELIEKNLETPLCKNGFLLDGFPRTVRQAEMLDDLMEKRKEKLDSVIEFSIPDSLLIRRITGRLIHPKSGRSYHEEFNPPKEPMKDDITGEPLIRRSDDNEKALKIRLQAYHT
QTTPLIEYYRKRGIHSAIDASQTPDVVFASILAAFSKATCKDLVMFI
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
52.03 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |