Learn More
Syngene™ Carcasa AirClean™ PowderSafe™ de tipo A con controlador de seguridad automático AirSafe™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17755894 Tienda Syngene Productos
Change view
Click to view available options
Anchura (imperial):
32 in
48 in
Fondo (imperial):
24 in
25 in
Altura (imperial):
30 in
40 in
41 in
42 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (imperial) Fondo (imperial) Altura (imperial) unitSize
17755894 48 in 25 in 42 in cada uno
17705894 32 in 24 in 30 in cada uno
17715894 32 in 24 in 40 in cada uno
17725894 32 in 25 in 40 in cada uno
17735894 48 in 24 in 30 in cada uno
17745894 48 in 24 in 41 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17755894 Proveedor Syngene™ N.º de proveedor SYN48PSACTSSE
Las carcasas AirClean™ PowderSafe™ de tipo A proporcionan un entorno de pesaje seguro y eficaz para compuestos tóxicos o productos químicos líquidos. Diseñado para balanzas, para proteger al operador mediante la captura de partículas en la filtración HEPA. Estas carcasas compactas sin conductos se envían completamente montadas.
Las carcasas PowderSafe de tipo A proporcionan un entorno de pesaje seguro y eficaz para compuestos tóxicos o productos químicos líquidos. Diseñados específicamente para balanzas, las carcasas PowderSafe de tipo A protegen al operador al capturar partículas en la filtración HEPA sin sacrificar la estabilidad de la balanza. Estas carcasas compactas sin conductos son a prueba de fugas de fábrica, están certificadas y se envían completamente montadas para una instalación sencilla en cualquier encimera.
Características estándar
  • Carcasa para balanza sin conductos equipada con el controlador automático de seguridad AirSafe™
  • No se requieren conductos
  • No se requiere instalación: se enchufa directamente a una toma eléctrica estándar de 110 V o 220 V
  • Integra el equipo y mantiene el acceso completo del operador
  • Controlador de microprocesador UVTect™
  • Aire de flujo laminar vertical ISO 5 *
  • Luz UV y fluorescente
  • Diseño de plástico sin costuras: sin juntas ni huecos en la construcción
  • Temporizador de eventos de laboratorio
  • Filtración HEPA para la captura de partículas de hasta 0,3 micrómetros de tamaño
  • Bloqueo de seguridad del filtro para garantizar la sustitución correcta del filtro
  • El diseño de policarbonato y polipropileno refleja la energía UV
  • Probado según UL 61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1 y EN 61326-1
  • El ventilador sin escobillas y sin chispa es posfiltro
  • El filtro y la electrónica se encuentran encima del espacio de trabajo, lo que elimina la posibilidad de derrames de productos químicos
  • Monitorización en tiempo real de lecho de filtración instalado
Especificaciones
Tipo de producto Carcasa para balanzas sin conductos
Tipo de filtro HEPA
Certificaciones/conformidad UL 61010-1, CSA C22.2 n.º 61010-1, EN 61326-1
Fondo (imperial) 25 in
Fondo interior (imperial) 23 in
Fondo (métrico) 635 mm
Fondo interior (métrico) 584 mm
Altura (imperial) 42 in
Altura (imperial) interior 29 in
Altura (métrico) 1067 mm
Altura (métrico) interior 737 mm
Incluye Controlador de seguridad automático AirSafe™
Nivel de ruido < 49 dBA
Anchura (imperial) 48 in
Anchura (imperial) interior 47 in
Anchura (métrico) 1219 mm
Anchura (métrico) interior 1194 mm