Learn More
Syngene™ AirClean™ Blended Bonded Carbon Filter for Acids and Formaldehyde
The AirClean™ Blended Bonded Carbon Filter for Acids and Formaldehyde is used to absorb fumes and odors.
1150.00€ - 1395.00€
Especificaciones
Tipo de filtro Carbono
Longitud (imperial) 12 in
Fondo (imperial) 3 in
Cantidad 1 unidad
Fondo (métrico) 8 cm
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Anchura (imperial) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Anchura (imperial) Anchura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17705974
Ver documentos Detalles de la promoción
Syngene™
SYN-ACF4F418
18 in 46 cm
1150.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
17795964
Ver documentos Detalles de la promoción
Syngene™
SYN-ACF4F4
24 in 61 cm
1395.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
AirClean™ Systems manufactures gas phase bonded carbon and multi-layered filters that are available with standard coconut shell carbon or chemically impregnated carbon, depending on your application. AirClean™ Systems gas-phase, coconut shell carbon filters utilize our unique bonded carbon filtration media. This minimizes the release of potentially hazardous carbon dust found in traditional granular carbon filters. Our proprietary bonding process holds carbon in a predictable matrix, preventing carbon shift that can lead to 'dead spots', common in traditional granular filters.
Features
  • Bonded carbon — no filter dusting
  • Even distribution of impregnates, if applicable
  • Multi-layering options for larger application compatibility
Especificaciones
Especificaciones
Carbono
3 in
8 cm
Ácidos, formaldehído
12 in
1 unidad
30,5 cm