Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion 32370
Plantilla de PU con cojín de aire y alta resistencia al deslizamiento. Tratamiento Sanitized™.
Marca: Abeba™ 32370/42
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Microfibra
- Blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla integrada.
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Zona del empeine con banda elástica.
- Descontaminable.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
32370 |
Blanco | |
42 | |
Poliuretano |