Learn More
Abeba™ Zapatos Air-Cushion 32370
Plantilla de PU con cojín de aire y alta resistencia al deslizamiento. Tratamiento Sanitized™.
Marca:  Abeba™ 32370/44
Detalles adicionales : Peso : 0.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12663810
  • 79.22€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
  • Microfibra
  • Blanco
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla integrada.
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Zona del empeine con banda elástica.
  • Descontaminable.
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
Microfibra
Antideslizante
32370
Blanco
44
Poliuretano