missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AHNAK Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno AHNAK
Concentración 0.6 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16816324
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16637-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16806324
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16637-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

AHNAK1 (Desmoyokin) is a large (700 kDa) scaffold protein that translocates to the plasma membrane after an increas of extracellular calcium level or upon proteinkinase C activation and regulates extracellular calcium influx mediated by L-type Ca2+ channels. AHNAK1 has been implicated in diverse signal transduction proceses affecting cell differentiation and proliferation. In response to calcium-dependent intercellular contacts AHNAK1 forms multimeric complexes in the plasma membrane, connected with actin and annexin 2/S100A10 assemblies and is thus involved in organization of the plasma membrane architecture. In epithelial cells, AHNAK1 is localized in cytoplasm or is membrane-associated, but in cells of nonepithelial origin AHNAK1 is predomitly nuclear; it has a weak DNA-binding activity and associates with the DNA-ligase IV-XRCC4 complex.
Especificaciones

Especificaciones

AHNAK
Flow Cytometry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
Q09666
79026
AHNAK Fusion Protein Ag9986
Primary
-20°C
AHNAK
0.6 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
AHNAK, AHNAK nucleoprotein, AHNAKRS, Desmoyokin, PM227
AHNAK
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications