Learn More
Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP
Trusted and recommended reagent for size selection and cleanup steps within a variety of NGS workflows. Beckman Coulter™ Agencourt AMPure XP removes unwanted contaminants from DNA in a variety of applications including PCR, NGS, cloning, and microarrays.
855.05€ - 3871.13€
Especificaciones
Composición | AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy) |
---|---|
Contenido y almacenamiento | 2-8°C |
Formulario | Liquid |
Para utilizar con (equipo) | Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms |
pH | 8.0 to 8.4 |
Código de producto | Marca | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10136224
|
Beckman Coulter™
A63880 |
5mL |
855.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10453438
|
Beckman Coulter™
A63881 |
60mL |
3871.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Agencourt AMPure XP is a highly efficient, easily automated PCR purification system that delivers superior quality DNA with no salt carryover. Requiring no centrifugation or filtration, Agencourt AMPure XP can be easily used in manual and automated 96- or 384-well formats.
- SPRI paramagnetic bead-based chemistry
- Removes contaminants (dNTPs, salts, primers, primer dimers)
- High recovery of amplicons (>100 bp) ensures that critical data is not lost
- Trusted and recommended reagent for a variety of NGS workflows
- Compatible with manual and automated processing
- Predictable and consistent size selection
- Manual cleanups using AMPure XP require less than 30 minutes
- AMPure XP is automated on all Biomek platforms for higher throughput
Especificaciones
AMPure XP, Speed Beads (Mag Carboxy) | |
Liquid | |
8.0 to 8.4 | |
DNA |
2-8°C | |
Automated 96- or 384-well formats, e.g. Biomek platforms | |
Standard PCR, Real Time PCR (qPCR), Next-Generation Sequencing (NGS) |