Learn More
RETSCH Agate Grinding Jars
Use these grinding jars for dry, wet and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Agate Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca: RETSCH 01.462.0008
Detalles adicionales : Peso : 0.09500kg
Descripción
- Tarros de molienda con tapón de rosca
- Disponibles en diversos tamaños
- Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Tarro de molienda | |
10 ml | |
Para molino mezclador MM 200 | |
Ágata |