Learn More
RETSCH Agate Grinding Jars
Use these grinding jars for dry, wet and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Agate Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
Marca:  RETSCH 01.462.0113
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10228230
  • 780.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda
5 mL
Para el molino mezclador MM 200
Ágata
Certificados
Ver productos accesorios