Learn More
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Agate Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca:  RETSCH 01.462.0139
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10710653
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Disponible en tamaños de 12 a 500 ml
  • Tapas con aireación opcionales
  • Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort
50 mL
Para PM 100, PM 200, PM 400 y S 100
Ágata
Certificados
Ver productos accesorios