Learn More
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Agate Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca:  RETSCH 01.462.0220
Detalles adicionales : Peso : 3.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10184822
  • 2400.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-06-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponible en tamaños de 12 a 500 ml
  • Tapas con aireación opcionales
  • Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort
250 ml
Para PM 100, PM 400 y S 100
Ágata
Certificados
Ver productos accesorios