Learn More
RETSCH Agate Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Agate Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca: RETSCH 01.462.0197
Detalles adicionales : Peso : 1.20000kg
Descripción
- Disponible en tamaños de 12 a 500 ml
- Tapas con aireación opcionales
- Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
80 ml | |
Para PM 100, PM 200, PM 400 y S 100 | |
Ágata |