Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarosa LM, punto de fusión bajo, para muestras de recuperación después de la separación
Catalog Number 11491370
56.07 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21648" para aplicar la oferta.
41.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9012-36-6
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9012-36-6
Used for size-based separation of nucleic acids in agarose gel electrophoresis applications.
Used for size-based separation of nucleic acids in agarose gel electrophoresis applications. Ideal for analysis and recovery of DNA and RNA for routine applications. Ideal for a variety of applications such as in-gel manipulation, tissue and cell culture, and viral plaque assays. Can also be used in protein electrophoresis applications such as Ouchterlony (antigen-antibody interaction assay) and radial immunodiffusion (RID) (antigen quantitation assay)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C24H38O19
Tipo de producto Agarosa LM
Clave InChI MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H]3CO[C@H]2[C@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]4[C@@H]5CO[C@H]4[C@H](O)[C@H](O)O5)[C@@H]2O)O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(1S,3S,4S,5S,8R)-3-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(1S,3R,4S,5S,8R)-3,4-dihydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy}-4-hydroxy-2,6-dioxabicyclo[3.2.1]octan-8-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 630.55
Cantidad 5 g
Sensibilidad Higroscópico; sensible a la humedad