Learn More
Thermo Scientific Chemicals Polvo de agar
Catalog Number p-4408666
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-18-0
C14H24O9
336.337
MFCD00081288
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
71571511
(2R,3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-6-[[(4R,5S)-4-hidroxi-3-metil-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-8-il]oxi]-4-metoxioxano-3,5-diol
CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9002-18-0
C14H24O9
336.337
MFCD00081288
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
agar, agar, pure, powder, agar agar bacteriological, 3r,4s,5s,6r-2-4r,5s-4-hydroxy-3-methyl-2,6-dioxabicyclo 3.2.1 octan-8-yl oxy-6-hydroxymethyl-4-methoxyoxane-3,5-diol
71571511
(2R,3S,4S,5R)-2-(hidroximetil)-6-[[(4R,5S)-4-hidroxi-3-metil-2,6-dioxabiciclo[3.2.1]octan-8-il]oxi]-4-metoxioxano-3,5-diol
CC1C(C2C(C(O1)CO2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)OC)O)O
Agar is the most suited solidifying agent for scientific applications that require incubation temperatures closer to human body temperature. Agar is used as a medium in bacteriology and plant biology, impression material in dentistry, biofertilizer in organic farming, and salt bridges in electrochemistry. It can be used to measure the motility and mobility of microorganism owing to the porous nature of the gel form of an agar or agarose medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El agar es el agente de solidificación más adecuado para aplicaciones científicas que requieren temperaturas de incubación más cercanas a la temperatura del cuerpo humano. El agar se utiliza como medio en bacteriología y biología vegetal, material de impresión en odontología, biofertilizante en agricultura orgánica y puentes salinos en electroquímica. Se puede utilizar para medir la motilidad y movilidad del microorganismo debido a la naturaleza porosa de la forma de gel de un medio de agar o agarosa.
Solubilidad
Soluble en agua a temperaturas entre 95 0C y 100 0C. Insoluble en agua fría.
Notas
La exposición prolongada a altas temperaturas puede degradar el polvo de agar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Agar
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water at temperatures between 950C and 1000C. Insoluble in cold water.