Learn More
Terumo™ Aguja de seguridad Agani™
Aguja hipodérmica de seguridad con activación de protección segura y protección fiable contra objetos punzantes con activación con una mano.
Marca:  Terumo™ 8SAN1925R1
Detalles adicionales : Peso : 0.12000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17248066
  • 14.00€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Las agujas hipodérmicas de seguridad Agani™, cuando están equipadas con una jeringa Luer Lock o Luer Slip estándar, están destinadas a la aspiración e inyección de líquidos con fines médicos.
  • Después de retirar la aguja del cuerpo, se puede activar el protector de seguridad de la aguja adjunto para cubrirla inmediatamente después de su uso con el fin de minimizar el riesgo de que se produzca una punción accidental.
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
19 G
25 mm
No
Crema
Sí
Estériles